Guanidinium sulphate
Leverandør: Molekula
Synonymer: Guanidine sulphate
M11055102
MOLEM11055102EA 1075 NOK
MOLEM11055102
Guanidinium sulphate
Guanidinium sulphate
Formel: C₂H₁₂N₆O₄S
MW: 216,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00013115
CAS-nummer: 594-14-9
EINECS: 209-826-8