2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Leverandør: Molekula
M21893687
MOLEM21893687EA 1675 NOK
MOLEM21893687
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Formel: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
MDL nummer: MFCD00005791
CAS-nummer: 19952-47-7
EINECS: 243-439-5