Tetracycline hydrochloride
Leverandør: Molekula
Warning
M44594076
MOLEM44594076EA 735 NOK
MOLEM44594076
Tetracycline hydrochloride
Tetracycline hydrochloride
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078142
CAS-nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8