Ethyl 4-chloroacetoacetate
Leverandør: Molekula
Synonymer: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
M46740896
MOLEM46740896EA 1050 NOK
MOLEM46740896
Ethyl 4-chloroacetoacetate
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Formel: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
MDL nummer: MFCD00000939
CAS-nummer: 638-07-3
EINECS: 211-317-0