Fmoc-Pro-OH
Leverandør: Molekula
Synonymer: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
M64210608
MOLEM64210608EA 1975 NOK
MOLEM64210608
Fmoc-Pro-OH
Fmoc-Pro-OH
Formel: C₂₀H₁₉NO₄
MW: 337,38 g/mol
MDL nummer: MFCD00037122
CAS-nummer: 71989-31-6
EINECS: 276-259-0