1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Leverandør: Molekula
Synonymer: Pentylenetetrazole
M77238418
MOLEM77238418EA 1100 NOK
MOLEM77238418
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Formel: C₆H₁₀N₄
MW: 138,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00005939
CAS-nummer: 54-95-5
EINECS: 200-219-3