XTT sodium salt, high purity
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: 2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulphophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide, XTT sodium, Sodium 5,5'-(5-(phenylcarbamoyl)-2H-tetrazole-3-ium-2,3-diyl)bis(4-methoxy-2-nitrobenzenesulphonate), sodium 2,3,-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulphophenyl)-5-[(phenylamino)-carbonyl]-2H-tetrazolium inner salt
N812-100MGEA 0 NOK
N812-100MG
XTT sodium salt, high purity
XTT sodium salt
Formel: C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na
MW: 673.52 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00083517
CAS-nummer: 111072-31-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Emax (285 nm) 14800 – 16800
Appearance Yellow powder
Water (KF) ≤15%