Stativer til hetteglass, med gjennomsiktig beskyttelse
Leverandør: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4015-25
NSCAC4015-25EA 770 NOK
NSCAC4015-25
Stativer til hetteglass, med gjennomsiktig beskyttelse
Stativer for rør Kromatografirørstativer
Stackable PP or PS storage racks for 12×32 mm or 15×45 mm vials.
  • Racks feature alphanumeric indexing
  • Can be stacked for efficient storage
  • PP racks resistant to most solvents