Agar
Leverandør: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
LP0011T
OXOILP0011TEA 30475 NOK
OXOILP0011T
Agar
Agar
Smeltepunkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081288
CAS-nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Indeks: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM