Lactic acid 10% vandig løsning
Leverandør: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Danger
SR0021H SR0021K
OXOISR0021HEA 620 NOK
OXOISR0021H OXOISR0021K
Lactic acid 10% vandig løsning
Lactic acid
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004520
CAS-nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0