Luftfilter, Acro® 50
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4251 4256 4258 4400 4401 4250 4003 4672
514-4109EA 7200 NOK
514-4109 514-4110 514-4111 516-7627 516-7628 516-7600 515-0125 PALL4672
Luftfilter, Acro® 50
Filter Ventilasjonsfilter
Flergangsfiltre med overlegen kvalitet for kritiske bruksområder. Ideelle til bruk sammen med bioreaktorer og fermenteringssystemer og til filtrering av aggressive løsningsmidler.
Membran: hydrofobt, PP-forsterket PTFE, hus: PP, autklaverbart