Indium 1.000 mg/l i fortynnet salpetersyre (fra In) standard til AAS og ICP
Leverandør: PerkinElmer
N9300124
PERCN9300124EA 11050 NOK
PERCN9300124
Indium 1.000 mg/l i fortynnet salpetersyre (fra In) standard til AAS og ICP
Standarder Kationstandarder Indium Standards