Guanidiniumklorid 8 mol/l vandig løsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
24115
PIER24115EA 3475 NOK
PIER24115
Guanidiniumklorid 8 mol/l vandig løsning
Guanidiniumklorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013026
CAS-nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM