2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Synonymer: 2-Chloro-1,1'-biphenyl, PCB No. 1, 2-Monochlorobiphenyl, 2-PCB
CIL-PCB-1-C
PROOCIL-PCB-1-CEA 0 NOK
PROOCIL-PCB-1-C
2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1)
2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1)
Formel: C₁₂H₉Cl
MW: 188,66 g/mol
Kokepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 34 °C
Tetthet: 1,1499 g/cm³ (32 °C)
CAS-nummer: 2051-60-7
EINECS: 218-125-6