Cleland's reagens
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
R0861
R0861EA 705 NOK
R0861
Cleland's reagens
Cleland's reagens
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Kokepunkt: ∼125 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 42…44 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004877
CAS-nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM