Digital refraktometer, Salt-Chek
Leverandør: REICHERT
13940020
REIC13940020EA 7425 NOK
REIC13940020
Digital refraktometer, Salt-Chek
Refraktometere Refraktometere, håndholdte
This three measurement scales for salinity in one model is calibrated with water.
Leveringsinformasjon: Supplied with a cord and case.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Responstid 2 seconds
Oppløsning 0,75 %
Elektronisk 2× AAA batteries
B×D×H 54×27×100 mm
Vekt 100 g