Siktemaskin, AS 200/AS 300
Leverandør: Retsch GmbH
30.030.0001 30.033.0001 30.031.0001 30.032.0001
RETS30.030.0001EA 41125 NOK
RETS30.030.0001 RETS30.033.0001 RETS30.031.0001 RETS30.032.0001
Siktemaskin, AS 200/AS 300
Risteapparater Siktemaskiner
Retsch analytiske siktrystere brukes i forskning og utvikling, kvalitetskontroll av råvarer, interim- og ferdigprodukter, samt i produksjonsovervåking.
  • Sikting med 3D-effekt
  • For våt- og tørrsikting
  • Kort siktetid
  • Lavt støynivå, vedlikeholdsfri
AS 200 basic: rimelig basismodell.
AS 200 digit cA: kraftig komfortmodell med berøringsfølsomt tastatur, digitalt display intervallfiltrering.
AS 200 control: som AS 200 digit, men mikroprosessorstyrt, med fritt valgte intervaller og digitale innstillinger for amplitude. Den kan kalibreres og gjør det muligMore Product Information