Sulphochlorophenol S sodium calcium salt, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonymer: 2,7-Bis(2-hydroxy-3-sulpho-5-chlorophenylazo)-1,8-di-hydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid
S5752-500MG
S5752-500MGEA 608 NOK
S5752-500MG
Sulphochlorophenol S sodium calcium salt, Sigma-Aldrich®
Sulphochlorophenol S sodium calcium salt
Sulfochlorophenol S sodium calcium salt, (2,7-Bis(2-hydroxy-3-sulfo-5-chlorophenylazo)-1,8-di-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid)
Formel: C₂₂H₁₄Cl₂N₄O₁₆S₄
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151404
CAS-nummer: 108321-09-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=306601c7e932affce8433c20435d56c9036bdd17&vid=145389471f162592df74ed44b00386f5307821d9&prid=web&clid=SAPDAM