Klipsassortiment for koniske slip, KECK™, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
290330008
SCOT290330008EA 1450 NOK
SCOT290330008
Klipsassortiment for koniske slip, KECK™, DURAN®
Klemmer Klemmer til NS slip
Metall.
Leveringsinformasjon: Settet inneholder følgende klips: 2 × KCM 14, 2 × KCM 19, 1 × KCM 29, 1 × KCM 24