Laboratorieanlegg for SCAT-sikkerhetslokk
Leverandør: S.C.A.T.
160145 106406 117096 106502 108278 107836 502021 106677 307508 502049 160206
SCTV160145EA 615 NOK
SCTV160145 554-4356 SCTV117096 SCTV106502 SCTV108278 SCTV107836 SCTV502021 SCTV106677 SCTV307508 SCTV502049 SCTV160206
Laboratorieanlegg for SCAT-sikkerhetslokk
Kromatografiutstyr Kromatografireservedeler
SCAT-laboratorieanlegg kan integreres fullstendig i laboratoriemøbler og gir et gasstett system for sikker væskebehandling.
  • Useful accessories for mounting SymLine installations
  • Technical devices and components for the use of level controls
  • Spare parts for ensuring the functionality of the SymLine system
SCAT-laboratorieanlegg passer for alle SCAT-sikkerhetslokk eller -sikkerhetsavfallslokk med gjengestørrelsen GL 45, og forhindrer effektivt helsefare og miljøskade. Utskiftbart avtrekksfilter og tilhørende slangekoblinger kan festes direkte på bordMore Product Information