Jars with snap-on lid
Leverandør: SEMADENI
3059
SEMA3059EA 12675 NOK
SEMA3059
Jars with snap-on lid
Krukker Bokser, generell bruk
Jars, made of PP, with close-fitting snap-on lid.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904