TriLink® 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate
Leverandør: TriLink BioTechnologies
N-1016-1 N-1016-10 N-1016-5
SOLUN-1016-1EA 275 NOK
SOLUN-1016-1 SOLUN-1016-10 SOLUN-1016-5
TriLink® 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate
Nukleinsyre reagenser Nukleotider
  • Grade: RUO
NB: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Applikasjon