Benzofenon

Leverandør: Spectrum Chemical
Warning

B1088-25KGBL
SPCMB1088-25KGBLEA 0 NOK
SPCMB1088-25KGBL
Benzofenon
Benzofenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Kokepunkt: 305,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 47…49 °C
Tetthet: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003076
CAS-nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,01099

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Assay 99% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR