Dekstran, M.W. ~ 150,000, pulver
Leverandør: Spectrum Chemical
D1013-1KG
SPCMD1013-1KGEA 25500 NOK
SPCMD1013-1KG
Dekstran, M.W. ~ 150,000, pulver
Dekstran
Form: Powder
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MDL nummer: MFCD00130935
CAS-nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5