1,4-Dimetoksybenzen

Leverandør: Spectrum Chemical

D2455-25KGBL
SPCMD2455-25KGBLEA 0 NOK
SPCMD2455-25KGBL
1,4-Dimetoksybenzen
1,4-Dimetoksybenzen
Formel: C₈H₁₀O₂
Kokepunkt: 212,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 54…56 °C
Tetthet: 0,874 g/cm³ (24.9 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008401
CAS-nummer: 150-78-7
EINECS: 205-771-9

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Assay 98% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR