D(-)-Fruktose, granular USP
Leverandør: Spectrum Chemical
FR106-12KG
SPCMFR106-12KGEA 16475 NOK
SPCMFR106-12KG
D(-)-Fruktose, granular USP
D(-)-Fruktose
Form: Granular
Formel: C₆H₁₂O₆
Kokepunkt: 552 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 100…110 °C
Tetthet: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00148910
CAS-nummer: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Indeks: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98% Min.