D(+)-Xylose USP

Leverandør: Spectrum Chemical

XY110-25KGBL XY110-50KGBL XY110-500GM
SPCMXY110-25KGBLEA 100400 NOK
SPCMXY110-25KGBL SPCMXY110-50KGBL SPCMXY110-500GM
D(+)-Xylose USP
D(+)-Xylose
Formel: C₅H₁₀O₅
Kokepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 154 °C
Tetthet: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00151475
CAS-nummer: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Indeks: 13,10142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Assay 98% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR