Arsen 1000 mg/L i fortynnet salpetersyre (fra As₂O₃) TraceCERT® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP, Supelco®
Leverandør: Merck
01969-100ML-F
SUPL01969-100ML-FEA 645 NOK
SUPL01969-100ML-F
Arsen 1000 mg/L i fortynnet salpetersyre (fra As₂O₃) TraceCERT® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP, Supelco®
Standarder Kationstandarder Arsenic Standards
Sertifiseringer: Traceable to NIST, tested in ISO 17034 /ISO17025 accredited laboratory.