Bismut 1000 mg/l Bi in 5% salpetersyre (fra Bi) TraceCERT® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP, Supelco®
Leverandør: Merck
05719-100ML
SUPL05719-100MLEA 1625 NOK
SUPL05719-100ML
Bismut 1000 mg/l Bi in 5% salpetersyre (fra Bi) TraceCERT® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP, Supelco®
Standarder Kationstandarder Bismuth Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST, tested in ISO 17034 /ISO 17025 accredited laboratory.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ300