trans-2-Hexenyl butyrate ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Butyric Acid trans-2-Hexenyl Ester
B1075-25ML
TCIAB1075-25MLEA 890 NOK
TCIAB1075-25ML
trans-2-Hexenyl butyrate ≥93.0% (by GC)
trans-2-Hexenyl butyrate
Formel: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Flash punkt: 86°C
MDL nummer: MFCD00036546
CAS-nummer: 53398-83-7
EINECS: 258-515-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %