Kongorødt ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: CI 22120
C0550-25G
TCIAC0550-25GEA 1150 NOK
TCIAC0550-25G
Kongorødt ≥98.0% (by HPLC)
Kongorødt
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696.67 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004028
CAS-nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Indeks: 14,02498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27d7ed766f62f13e1b2c65580d41dd1e54238b4&vid=d27d7ed766f62f13e1b2c65580d41dd1e54238b4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Absorbance min. 0.270 (10 mg/L, pH 5.0, 488.0 to 492.0 nm)
Solubility in hot Water transparency
Drying loss max. 8.0 %