2-Chlorophenylhydrazine sulphate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
C0754-25G
TCIAC0754-25GEA 905 NOK
TCIAC0754-25G
2-Chlorophenylhydrazine sulphate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2-Chlorophenylhydrazine sulphate
Formel: C₁₂H₁₄Cl₂N₄.H₂SO₄
MDL nummer: MFCD00060255
CAS-nummer: 198279-94-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %