Coomassie Brilliant Blått G-250 løsning for elektroforese, ready-to-use
Leverandør: TCI
Danger
C3488-500ML
TCIAC3488-500MLEA 1575 NOK
TCIAC3488-500ML
Coomassie Brilliant Blått G-250 løsning for elektroforese, ready-to-use
Coomassie Brilliant Blått G-250
Formel: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MDL nummer: MFCD00078482
CAS-nummer: 6104-58-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to Dark green to Dark blue clear liquid
Protein staining test to pass test