2,2-Dichloropropane ≥98.0% (by GC)

Leverandør: TCI
Danger

Synonymer: Isopropylidene chloride, Acetone dichloride

D0400-10ML
TCIAD0400-10MLEA 1850 NOK
TCIAD0400-10ML
2,2-Dichloropropane ≥98.0% (by GC)
2,2-Dichloropropane
Formel: C₃H₆Cl₂
MW: 112.99 g/mol
Kokepunkt: 69°C
Smeltepunkt: -35
Flash punkt: –5°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000812
CAS-nummer: 594-20-7
EINECS: 209-832-0
FN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b016b5a109fc1ceeb2268cfa2351e5fe02976b6f&vid=b016b5a109fc1ceeb2268cfa2351e5fe02976b6f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR