Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3703-5G
TCIAD3703-5GEA 610 NOK
TCIAD3703-5G
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Kokepunkt: 142°C
MDL nummer: MFCD00209581
CAS-nummer: 4841-84-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %