epi-Inositol ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
I0628-200MG
TCIAI0628-200MGEA 1550 NOK
TCIAI0628-200MG
epi-Inositol ≥98.0% (by HPLC)
epi-Inositol
Formel: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Smeltepunkt: 304°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00003863
CAS-nummer: 488-58-4
EINECS: 207-682-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%