Metanol-D4
Leverandør: TCI
Danger
M1869-10ML
TCIAM1869-10MLEA 2350 NOK
TCIAM1869-10ML
Metanol-D4
Metanol-D4
Formel: D₃COD
Kokepunkt: 66°C
Smeltepunkt: -98°C
Flash punkt: 11°C
MDL nummer: MFCD00044637
CAS-nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
FN: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=585ba56fd41239e81c34d138101398fbcbcb8f6d&vid=585ba56fd41239e81c34d138101398fbcbcb8f6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.8 atom%D