Fenol rødt 0,04% in water for pH determination
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
P0101-500ML
TCIAP0101-500MLEA 500 NOK
TCIAP0101-500ML
Fenol rødt 0,04% in water for pH determination
Fenol rødt
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
MDL nummer: MFCD00003552
CAS-nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Indeks: 14,07247
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e35941e5300ce3f9f380cfdacc7d6a498ebcb6a4&vid=eea2d04d7d67b0f9062b9106b1264156f8d89f23&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light red to Yellow to Red clear liquid
Transition interval (pH) (yellow)6.8 to 8.4 (red)