Dodecamolybdofosforsyre hydrat

Leverandør: TCI
Danger

P1910-100G P1910-500G P1910-25G
TCIAP1910-100GEA 875 NOK
TCIAP1910-100G TCIAP1910-500G TCIAP1910-25G
Dodecamolybdofosforsyre hydrat
Dodecamolybdofosforsyre hydrat
Formel: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Smeltepunkt: 78…90 °C
Tetthet: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149913
CAS-nummer: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
FN: 3085
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 12,07498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d1d77133aaf6f819deea9b9604bb8b5b9bc667&vid=d8ac726ab77d7276f92eed773e2cc7ac20548bd7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Molybdenum oxide min. 72.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR