ɑ-D-Ribose-1,5-bis(phosphate) tetrasodium salt
Leverandør: TCI
R0082-5MG
TCIAR0082-5MGEA 5950 NOK
TCIAR0082-5MG
ɑ-D-Ribose-1,5-bis(phosphate) tetrasodium salt
alpha-D-Ribose-1,5-bis(phosphate) tetrasodium salt
Formel: C₅H₁₂O₁₁P₂
MW: 398.01 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 113599-17-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d027cfe92e55c37387fc46071ed382d5194857&vid=25d027cfe92e55c37387fc46071ed382d5194857&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%