3,3',5,5'-Tetrametylbenzidin løsning for ELISA, ready-to-use
Leverandør: TCI
T3854-100ML
TCIAT3854-100MLEA 795 NOK
TCIAT3854-100ML
3,3',5,5'-Tetrametylbenzidin løsning for ELISA, ready-to-use
3,3',5,5'-Tetrametylbenzidin
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007748
CAS-nummer: 54827-17-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Peroxidase detection test to pass test