Renromskluter, AlphaLite® II
Leverandør: Texwipe
TX1091
TEXWTX1091EA 7800 NOK
TEXWTX1091
Renromskluter, AlphaLite® II
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Disse klutene er hovedsakelig beregnet til å brukes som trekk til flate mopper til rengjøring og dekontaminering av gulv. De er laget av ikke-vevd, økonomisk polyester/cellulose og er spesielt egnet til rengjøring og fjerning av reststoffer.
  • Strikket polyester for påføring av desinfiseringsmidler og biocider
  • Høy absorpsjonskapasitet og glimrende rivestyrke
Egnet til ISO-renromsmiljøer i klasse 3 - 8.