Rengjøringsservietter, Absorbond® Micro
Leverandør: Texwipe
TX759B TX759E
710-0561EA 10550 NOK
710-0561 TEXWTX759E
Rengjøringsservietter, Absorbond® Micro
Svabere Svabere for rengjøring
Den hydroentangledte ikke-vevde PE-spissen har ekstremt lite ikke-flyktige rester.
  • Materialet i to lag gir økt mykhet og oppsugingsevne
  • Vattpinnen kombinerer en fleksibel, indre hodeåre og et kompakt håndtak av polypropylen
  • Utmerket kjemikaliebestandighet
Den vannfiltrerte, ikke-vevde mikrotuppen av polyester avgir svært lave nivåer av ikke-flyktige rester.
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904.