Vernebriller, uvex ultrasonic
Leverandør: UVEX
9302.285 9302.600 9302.255 9302.245 9302.281 9302.286 9302.275
111-8009EA 645 NOK
111-8009 111-1911 111-8222 111-8008 111-8064 UVEX9302.286 111-1673
Vernebriller, uvex ultrasonic
Vernebriller /Goggles
Disse vernebrillene med full sikt passer godt til individuelle ansiktstrekk på grunn av kombinasjonen av harde og myke materialer, noe som sikrer svært god komfort for brukeren.
  • Optimised internal volume and extensive side protection, even for spectacle wearers
  • Prescription insert possible
  • Wide panoramic field of view
  • Ventilated for a pleasant and irritation-free interior environment
Vekt: 80 g.
* Modell med redusert øvre og nedre ventilasjon ** Modell med hodebånd av gummi.
** Model has rubber headband.
Sertifiseringer: EN 166, EN 170; 1B.