Chemistry vacuum pumps and system, ME
Leverandør: VACUUBRAND
20731200 731201 20734200 734201 731202 734202 20721100 721101 721102 22614080 20730100 730102 20734405
181-1035EA 27300 NOK
181-1035 181-1036 181-1063 181-1064 VACU731202 VACU734202 181-0244 181-0245 181-0246 VACU22614080 181-0435 VACU730102 181-0488
Chemistry vacuum pumps and system, ME
Pumper Membranpumper
Disse vakuumsystemene kan brukes på en rekke bruksområder for avtrekk eller flytting av gasser og damper mellom beholdere i kjemi- og fysikklaboratorier, f.eks. som et alternativ til vannstrålepumper og rotasjonspumper. Kompakt konstruksjon, svært stillegående drift, lang driftslevetid, membranen og ventilene er enkle å skifte ut. Oljefritt vakuum.
  • Inkluderer membranpumper med høy kjemikaliebestandighet (delene som kommer i kontakt med gasser, er laget av PTFE-forbindelser og lignende)
  • Høy pumpevolumkapasitet, selv ved lave trykk
  • Standard