Kjeldahl distillation apparatus
Leverandør: witeg Labortechnik
2.530.000
WITG2.530.000EA 10000 NOK
WITG2.530.000
Kjeldahl distillation apparatus
Destillasjonssystemer Kjeldahl-destillasjonssystemer
Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
Bestillingsinformasjon: Includes condenser, funnel stopper (ST 10/19), dropping funnel (50 ml), Kjedahl flask (500 ml), adapters and fittings.