Lateral Flow test for E. coli, Singlepath® E. coli O157 og Duopath® Verotoxiner
Leverandør: Merck
1.04141.0001
1.04141.0001EA 2650 NOK
1.04141.0001
Lateral Flow test for E. coli, Singlepath® E. coli O157 og Duopath® Verotoxiner
Mikrobiologiske testsystemer Antigen-antistoff tester Ag-AK, Lateral Flow
EHEC er i stand til å indusere livstruende sykdommer, spesielt hos personer med immunsvikt, små barn og eldre. Selv om den vanligste årsaken til EHEC er E. coli O157, andre serotyper, som O26, O45, O103, O111, O121 og O145, er også relativt hyppige årsaker til infeksjon. Typiske symptomer er sterke magesmerter og diaré, som i utgangspunktet er vannaktig, men ofte blir blodig. E. coli er gramnegative, ikke-sporulerende, fakultative anaerobe basiller. Blant de sykdomsfremkallende E. coli, Verotoksin-dannende stammer (STEC eller VTEC) har fått betydning de siste årene. Gruppen av enterohaemorrhagic E. coli (EHEC) med sin høypatogene serovar O157:H7-stamme er spesielt interessant i denne forbindelse. De viktigste smittekildene er forurenset, rå eller utilstrekkelig oppvarmet mat av animalsk opprinnelse, som kjøtt og meieriprodukter. Reservoaret for EHEC er tarmen til drøvtyggere. Mikroorganismer kan komme inn i mat under bearbeiding av kjøtt og meieriprodukter dersom hygieniske forhold er utilstrekkelige. Den drastiske økningen i forekomsten av matforurensning forårsaket av E. coli O157 krever pålitelige og raske metoder for deteksjon. Innovative, raske tester gjør screening for sykdomsfremkallende organismer enklere. Komplette testsett for påvisning av patogener og giftstoffer. Ett-trinnsformatet reduserer muligheten for feil under håndtering. I tillegg til tester for den vanligste årsaken til infeksjon, E. coli O157, går ut av en 24-timers screeningprotokoll for VTEC, inkludert E. coli O104:H4, basert på Rapidcult™ E. coli berikelse kombinert med deteksjon ved bruk av Duopath® Verotoxiner.
  • Enkel å bruke: bare legg til prøve og les av resultatet
  • Trygg: klare og karakteristiske positive eller negative testresultater med innebygd positiv kontroll
  • Pålitelig: like følsom som den offisielle kulturmediemetoden
  • Økonomisk: raske resultater sparer arbeidskraft og lagerkostnader
Sertifiseringer: I følge AOAC-RI