Kuttresistente hansker, uvex C500 XG
Leverandør: UVEX
6060007 6060008 6060009 6060010 6060011
112-4570EA 470 NOK
112-4570 112-4571 112-4572 112-4573 112-4574
Kuttresistente hansker, uvex C500 XG
Hansker
Disse hanskene av bambus-rayon/Dyneema®/glass/polyamid har et belegg av HPE Xtra Grip-skum. Bamboo TwinFlex®-teknologien sikrer maksimal kuttbestandighet, overlegen rivestyrke og fremragende brukerkomfort.
  • Xtra Grip-belegget gir godt grep i oljete og våte miljøer
  • Håndflatene, fingrene og baksiden av hånden er fullt belagt
  • Fremragende brukerkomfort og følsomhet med klimasoneteknologi
  • Olje- og fettbestandig
  • Høyest kuttbestandighet, nivå 5
  • Silikonfrie i henhold til påtrykt test
Typiske bruksområder omfatter bilindustri, bygg og anlegg, bryggeri-/More Product Information