Kromatografiharpiks for ionutveksling, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimode
Leverandør: Avantor
7586-02EA 4375 NOK
7586-02 7586-03 7586-01 7586-05 7586-04
Kromatografiharpiks for ionutveksling, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimode
Kromatografiabsorbenter HPLC sorbenter
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX) fungerer som en svak kationutvekslingsharpiks med forbedret selektivitet for overlegen separering ved bruk i prosesskromatografi.
BAKERBOND® PolyABx kromatografimedium for multimodus-kationutveksling forsynes av en patentbeskyttet overflatekjemi som kombinerer en funksjon for svak kationutveksling med svake anoidiske utvekslingssteder, og utnytter den unike selektiviteten for å muliggjøre større renseytelse over et stort spekter av biologiske legemidler.
BAKERBOND® PolyABx ionutvekslingsharpiks konstrueres og produseres av Avantor i henhold til de høye standardene som er fastsatt får våre J.T.Baker®-merkede kjemikalier, og kan brukes sammen med andre harpikstyper fra J.T.Baker® BAKERBOND® for å styrke separasjonskraften for trinnene i kromatografiprosessen.