Hånddesinfeksjonsgel, NovaClenz™
Leverandør: MICRONOVA
IC-210
129-0272EA 480 NOK
129-0272
Hånddesinfeksjonsgel, NovaClenz™
Hudpleie Hånddesinfeksjon Liquid and Foam Skin Disinfectants
I pumpeflasker på 500 ml som kan brukes frittstående eller med den berøringsfrie VWR®-dispenseren 129-0486. NovaClenz™ er en klar gel som inneholder 60% etylalkohol og gir svært god antiseptisk og sanitær effekt. Bidrar til å hindre overføring av bakterier, inkludert pseudomonas, salmonella og stafylokokker.
  • Det øyeblikkelige hånddesinfiseringsmiddelet krever ikke vask, vann eller håndklær
  • Reduserer effektivt forekomsten av sykehusfremkalte infeksjoner
NovaClenz™ er en klar gel som inneholder 60 % etylalkohol og gir svært god antiseptisk ogMore Product Information